Learn More
Chlorhydrate de N-Méthyl-[(4-bromothien-3-yl)méthyl]amine, Tech., Thermo Scientific™
Code produit 10672855
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10672855 1 g Flacon en verre ambré 1g
10613625 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10215414 5 g Flacon en verre ambré 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10672855 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC54296DA
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 944450-82-2
Formule moléculaire C6H9BrClNS
Poids moléculaire (g/mol) 242.559
Numéro MDL MFCD09817483
Clé InChI GORGMQYTNXIOBQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-methyl-4-bromothien-3-yl methyl amine hydrochloride, 1-4-bromothiophen-3-yl-n-methylmethanamine hydrochloride, 4-bromothiophen-3-yl methyl methyl amine hydrochloride, 4-bromo 3-thienyl methyl methylamine, chloride, 4-bromo-thiophen-3-ylmethyl-methyl-amine hydrochloride, 3-bromo-4-methylamino methyl thiophene hydrochloride, 3-bromo-4-methylamino methyl thiophene hydrochloride tech, 1-4-bromothiophen-3-yl-n-methylmethanamine-hydrogen chloride 1/1
CID PubChem 24229540
Nom IUPAC 1-(4-bromothiophen-3-yl)-N-méthylméthanamine;chlorhydrate
SMILES CNCC1=CSC=C1Br.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau N-methyl-[(4-bromothien-3-yl)methyl]amine hydrochloride
% min. CAS 80.0
% max. CAS 100.0
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 242.57
Pourcentage de pureté Tech.
Qualité Technique