Learn More
N-Méthyl-4-méthylbenzamide, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15442928
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15442928 250 mg 250mg
15432928 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15442928 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H56446.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 18370-11-1
Formule moléculaire C9H11NO
Poids moléculaire (g/mol) 149.193
Numéro MDL MFCD00043627
Clé InChI FZIOOTTWDRFBKU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-methyl-p-toluamide, n,p-dimethylbenzamide, n-methyl 4-methylphenyl carboxamide, n-methyl-4-toluamide, n,4-dimethyl-benzamide, n-methyl-p-methylbenzamide, 4-methyl-n-methylbenzamide, n-methyl 4-methylbenzamide, n-methyl-4-methylbenzamide
CID PubChem 140377
Nom IUPAC N,4-diméthylbenzamide
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C(=O)NC
Spezifikation
Nom chimique ou matériau N-Methyl-4-methylbenzamide
Quantité 250 mg
Poids de la formule 149.18
Pourcentage de pureté 97%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.