Learn More
N-Méthyl(4-méthylthien-2-yl)méthylamine, 97+ %, Thermo Scientific™
Code produit 10729225
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10729225 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10412644 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10729225 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC30646CB
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 886851-27-0
Formule moléculaire C7H11NS
Poids moléculaire (g/mol) 141.23
Numéro MDL MFCD08435851
Clé InChI JICZWIQRPDVYNI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-methyl 4-methylthien-2-yl methylamine, methyl 4-methylthiophen-2-yl methyl amine, 2-thiophenemethanamine,n,4-dimethyl, 2-thiophenemethanamine, n,4-dimethyl, methyl 4-methyl 2-thienyl methyl amine, n-methyl-1-4-methylthiophen-2-yl methanamine
CID PubChem 18525716
Nom IUPAC methyl[(4-methylthiophen-2-yl)methyl]amine
SMILES CNCC1=CC(C)=CS1
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Methyl(4-methylthien-2-yl)methylamine
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 141.24
Pourcentage de pureté 97%