Learn More
n-méthyl-(4-phényltétrahydropyran-4-yl)méthylamine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10032414
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10032414 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10506534 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10032414 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC69146CB
 Article restreint
Expédition estimée: 24-07-2026
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
CAS 958443-30-6
Formule moléculaire C13H19NO
Poids moléculaire (g/mol) 205.301
Numéro MDL MFCD11841073
Clé InChI OHCOJCIAAGLEHJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-methyl-1-4-phenyltetrahydro-2h-pyran-4-yl methanamine, methyl 4-phenyloxan-4-yl methyl amine, n-methyl-4-phenyltetrahydropyran-4-yl methylamine, n-methyl-1-4-phenyltetrahydro-2h-pyran-4-yl methylamine, 4-methylamino methyl-4-phenyltetrahydro-2h-pyran, methyl 4-phenyl 2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-yl methyl amine
CID PubChem 33589539
Nom IUPAC N-méthyl-1-(4-phényloxan-4-yl)méthanamine
SMILES CNCC1(CCOCC1)C2=CC=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau N-methyl-(4-phenyltetrahydropyran-4-yl)methylamine
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 205.3
Pourcentage de pureté 97%