Learn More
N-Méthyl-(4-Thien-2-yltétrahydropyran-4 -yl)méthylamine, 97 %, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | N-methyl-(4-thien-2-yltetrahydropyran-4-yl)methylamine |
| % min. CAS | 89.5 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Plage de pourcentage du dosage | 90% |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Quantité | 250 mg |
| Nom IUPAC | methyl({[4-(thiophen-2-yl)oxan-4-yl]methyl})amine |
| Poids de la formule | 211.33 |
| Pourcentage de pureté | 90% |