Learn More
N-Méthyl-(5-bromopyrid-3-yl)méthylamine, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 10777675
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10777675 1 g Flacon en verre ambré 1g
10091194 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10777675 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC67146DA
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 73335-64-5
Formule moléculaire C7H9BrN2
Poids moléculaire (g/mol) 201.07
Numéro MDL MFCD07375057
Clé InChI UHDHQYPCHVXIKK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-5-bromopyridin-3-yl-n-methylmethanamine, n-methyl-5-bromopyrid-3-yl methylamine, 5-bromopyridin-3-yl methyl methyl amine, n-methyl-5-bromopyridin-3-yl methylamine, 5-bromopyrid-3-ylmethyl methylamine, 3-bromo-5-methylamino methyl pyridine, 3-pyridinemethanamine,5-bromo-n-methyl, 5-bromo 3-pyridyl methyl methylamine, 5-bromopyridin-3-yl-n-methylmethylamine, 3-pyridinemethanamine, 5-bromo-n-methyl
CID PubChem 12515073
SMILES CNCC1=CC(Br)=CN=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau N-methyl-(5-bromopyrid-3-yl)methylamine
% min. CAS 94.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Nom IUPAC [(5-bromopyridine-3-yl)méthyle](méthyle)amine
Poids de la formule 201.07
Pourcentage de pureté 95%