Learn More
N-méthyl-[5-(morpholinométhyl)-2-furyl]méthyl}amine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10778245
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10778245 1 g Flacon en verre ambré 1g
10122884 250 mg Flacon en verre ambré -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10778245 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC72546DA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 893741-66-7
Formule moléculaire C11H18N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 210.28
Numéro MDL MFCD06803236
Clé InChI RVGSMPQAXGUMNM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-methyl-5-morpholinomethyl-2-furyl methyl amine, methyl 5-morpholin-4-ylmethyl furan-2-yl methyl amine, n-methyl-1-5-morpholin-4-ylmethyl furan-2-yl methylamine, 2-furanmethanamine,n-methyl-5-4-morpholinylmethyl, 4-5-methylamino methyl furan-2-ylmethyl morpholine, methyl 5-morpholin-4-ylmethyl 2-furyl methyl amine, n-methyl-1-5-morpholinomethyl furan-2-yl methanamine, n-methyl-1-5-morpholin-4-yl methyl furan-2-yl methanamine
CID PubChem 16495000
Nom IUPAC N-méthyl-1-[5-(morpholine-4-ylméthyl)furane-2-yl]méthanamine
SMILES CNCC1=CC=C(CN2CCOCC2)O1
Spécification
Nom chimique ou matériau N-methyl-{[5-(morpholinomethyl)-2-furyl]methyl}amine
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 210.28
Pourcentage de pureté 97%