Learn More
N-méthyl-[-(morpholinométhyl)thien--ylméthyl]amine,5-(morpholinométhyl)thien-2-ylméthyl]amine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10421884
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10421884 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10123034 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10421884 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC73446CB
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 893742-71-7
Formule moléculaire C11H18N2OS
Poids moléculaire (g/mol) 226.34
Numéro MDL MFCD06803277
Clé InChI LJPRPFHZPNCEIQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-methyl-5-morpholinomethyl thien-2-ylmethyl amine, methyl 5-morpholin-4-ylmethyl thiophen-2-yl methyl amine, n-methyl-1-5-morpholin-4-ylmethyl thiophen-2-yl methylamine, 2-methylamino methyl-5-morpholin-4-ylmethyl thiophene, 2-thiophenemethanamine,n-methyl-5-4-morpholinylmethyl, methyl 5-morpholin-4-ylmethyl 2-thienyl methyl amine, n-methyl-1-5-morpholinomethyl thiophen-2-yl methanamine, n-methyl-1-5-morpholin-4-yl methyl thiophen-2-yl methanamine
CID PubChem 20098901
SMILES CNCC1=CC=C(CN2CCOCC2)S1
Spécification
Nom chimique ou matériau N-methyl-[5-(morpholinomethyl)thien-2-ylmethyl]amine
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Nom IUPAC méthyle({5-[(morpholine-4-yl)méthyle]thiophène-2-yl}méthyle)amine
Poids de la formule 226.34
Pourcentage de pureté 97%