Learn More
N-méthyl-(5-pyrid-3-ylthien-2-yl)méthylamine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10567294
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10567294 250 mg Flacon en verre ambré -
10653265 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10567294 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC66846CB
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 837376-49-5
Formule moléculaire C11H12N2S
Poids moléculaire (g/mol) 204.291
Numéro MDL MFCD11109328
Clé InChI ZSTXLHXHAPANSL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl 5-pyridin-3-yl thiophen-2-yl methyl amine, n-methyl-5-pyrid-3-ylthien-2-yl methylamine, n-methyl-5-pyridin-3-yl thiophen-2-yl methylamine, 2-methylamino methyl-5-pyridin-3-ylthiophene, n-methyl-1-5-pyridin-3-yl thiophen-2-yl methanamine, nicotine 3-heteroaromatic analogue 1b, methyl 5-3-pyridyl 2-thienyl methyl amine, 2-thiophenemethanamine,n-methyl-5-3-pyridinyl, 2-thiophenemethanamine, n-methyl-5-3-pyridinyl
CID PubChem 11321674
Nom IUPAC N-méthyl-1-(5-pyridine-3-ylthiophène-2-yl)méthanamine
SMILES CNCC1=CC=C(S1)C2=CN=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau N-methyl-(5-pyrid-3-ylthien-2-yl)methylamine
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 204.3
Pourcentage de pureté 97%