Learn More
N-méthyl-(5-pyrid-4-ylthien-2-yl)méthylamine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10460944
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10460944 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10081144 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10460944 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC67046CB
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 934570-47-5
Formule moléculaire C11H12N2S
Poids moléculaire (g/mol) 204.29
Numéro MDL MFCD09879964
Clé InChI JSAZQLBHWDPNPA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-methyl-5-pyrid-4-ylthien-2-yl methylamine, methyl 5-pyridin-4-yl thiophen-2-yl methyl amine, methyl 5-4-pyridyl 2-thienyl methyl amine, n-methyl-1-5-pyridin-4-yl thiophen-2-yl methanamine, n-methyl-5-pyridin-4-ylthiophen-2-yl methylamine
CID PubChem 24229745
Nom IUPAC methyl({[5-(pyridin-4-yl)thiophen-2-yl]methyl})amine
SMILES CNCC1=CC=C(S1)C1=CC=NC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau N-methyl-(5-pyrid-4-ylthien-2-yl)methylamine
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 204.3
Pourcentage de pureté 97%