Learn More
N-Méthyl-6-(2,2,2-trifluoroétoxy)-1,3,5-triazine-2,4-diamine, TRC
Code produit 30133788
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
500 mg
Conditionnement:
100mg
500mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30133788 500 mg 500mg
30012640 50 mg 50mg
30011665 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30133788 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM330478500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 101988-70-9
Formule moléculaire C6H8F3N5O
Poids moléculaire (g/mol) 223.16
Synonyme Triflusulfuron-methyl Metabolite IN-E7710, 1,3,5-Triazine-2,4-diamine, N-methyl-6-(2,2,2-trifluoroethoxy)- (9CI), N2-Methyl-6-(2,2,2-trifluoroethoxy)-1,3,5-triazine-2,4-diamine (ACI), 2-N-Methyl-6-(2,2,2-trifluoroethoxy)-1,3,5-triazine-2,4-diamine, 1,3,5-Triazine-2,4-diamine, N2-methyl-6-(2,2,2-trifluoroethoxy)- (ACI)
Nom IUPAC 2-N-méthyl-6-(2,2,2-trifluoroétoxy)-1,3,5-triazine-2,4-diamine
SMILES CNc1nc(N)nc(OCC(F)(F)F)n1
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Methyl-6-(2,2,2-trifluoroethoxy)-1,3,5-triazine-2,4-diamine
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C6H8F3N5O/c1-11-4-12-3(10)13-5(14-4)15-2-6(7,8)9/h2H2,1H3,(H3,10,11,12,13,14)
Poids de la formule 223.0681