Learn More
N-Méthyl-[6-(2-furyl)pyrid-3-yl]méthylamine, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 10566144
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10566144 250 mg Flacon en verre ambré -
10482484 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10566144 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC54946CB
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 886851-44-1
Formule moléculaire C11H12N2O
Poids moléculaire (g/mol) 188.23
Numéro MDL MFCD09966149
Clé InChI UDZJNNURWGNFCN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-methyl-6-2-furyl pyrid-3-yl methylamine, 6-furan-2-yl pyridin-3-yl methyl methyl amine, 1-6-furan-2-yl pyridin-3-yl-n-methylmethanamine, 6-2-furyl 3-pyridyl methyl methylamine, 3-pyridinemethanamine,6-2-furanyl-n-methyl
CID PubChem 42555940
Nom IUPAC 1-[6-(furane-2-yl)pyridine-3-yl]-N-méthylméthanamine
SMILES CNCC1=CN=C(C=C1)C2=CC=CO2
Spécification
Nom chimique ou matériau N-methyl-[6-(2-furyl)pyrid-3-yl]methylamine
% min. CAS 94.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 188.23
Pourcentage de pureté 95%