Learn More
N-Méthyl-(6-Thien-2-ylpyrid-3 -yl)méthylamine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10623825
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10623825 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10225424 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10623825 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC54846CB
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 886851-41-8
Formule moléculaire C11H12N2S
Poids moléculaire (g/mol) 204.291
Numéro MDL MFCD09064971
Clé InChI LFZDJRPWILOVEO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-methyl-6-thien-2-ylpyrid-3-yl methylamine, n-methyl-1-6-thien-2-yl pyridin-3-yl methylamine, 3-pyridinemethanamine,n-methyl-6-2-thienyl, methyl 6-thiophen-2-yl pyridin-3-yl methyl amine, n-methyl-1-6-thiophen-2-yl pyridin-3-yl methanamine, methyl 6-2-thienyl 3-pyridyl methyl amine
CID PubChem 24229544
Nom IUPAC N-méthyl-1-(6-thiophèn-2-ylpyridin-3-yl)méthanamine
SMILES CNCC1=CN=C(C=C1)C2=CC=CS2
Spécification
Nom chimique ou matériau N-methyl-(6-thien-2-ylpyrid-3-yl)methylamine
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 204.3
Pourcentage de pureté 97%