Learn More
N-méthyl-bis(trifluoroacétamide), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10158742 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mL
25 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25mL
5mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10158742 5 mL Flacon en verre 5mL
13488468 25 mL Flacon en verre 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10158742 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 210070050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 685-27-8 | C5H3F6NO2 | 223.07 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 685-27-8
Formule moléculaire C5H3F6NO2
Poids moléculaire (g/mol) 223.07
Clé InChI AWGBWLXGUPTXHF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme mbtfa, n-methyl-bis trifluoroacetamide, n-methylbis trifluoroacetamide, 2,2,2-trifluoro-n-methyl-n-trifluoroacetyl acetamide, n,n-bis trifluoroacetyl methylamine, 2,2,2-trifluoro-n-methyl-n-2,2,2-trifluoroacetyl acetamide, acetamide, 2,2,2-trifluoro-n-methyl-n-trifluoroacetyl, n-methylbistrifluoroacetamide, n-methyl-bis-trifluoroacetamide
CID PubChem 69635
Nom IUPAC 2,2,2-trifluoro-N-méthyl-N-(2,2,2-trifluoroacétyl)acétamide
SMILES CN(C(=O)C(F)(F)F)C(=O)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Methyl-bis(trifluoroacetamide)
Densité 1.5470g/mL
Point d’ébullition 120°C to 122°C
Point d’éclair 45°C
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CF3CO)2NCH3
Quantité 5 mL
Gravité spécifique 1.547
Poids de la formule 223.07
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • N-Methyl-bis(trifluoroacetamide)
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.