Learn More
Acide N-méthyle-D-aspartique, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15463969
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
500 mg
Conditionnement:
100mg
500mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15463969 50 mg 50mg
15443969 100 mg 100mg
15453969 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15463969 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J61361.MF
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 6384-92-5 | C5H9NO4 | 147.13 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6384-92-5
Formule moléculaire C5H9NO4
Poids moléculaire (g/mol) 147.13
Numéro MDL MFCD00004226
Clé InChI HOKKHZGPKSLGJE-GSVOUGTGSA-N
Synonyme n-methyl-d-aspartic acid, nmda, n-methyl-d-aspartate, n-methylaspartate, d-aspartic acid, n-methyl, methyl aspartic acid, n-me-d-asp-oh, r-2-methylamino succinic acid, unii-1903b9q6pi, n methyl d aspartate
CID PubChem 22880
ChEBI CHEBI:31882
Nom IUPAC acide (2R)-2-(méthylamino)butanédioïque
SMILES CNC(CC(=O)O)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Methyl-D-aspartic acid
Point de fusion 187°C to 192°C
Couleur Blanc
Beilstein 1724431
Merck Index 14,6662
Quantité 50 mg
Poids de la formule 147.13
Rotation optique −15° (c=2 in Water)
Sensibilité Hygroscopic
Pourcentage de pureté ≥98%
Forme physique Poudre