Learn More
Acide N-méthyl-D-aspartique 98 %
Code produit 10682382 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
250mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10682382 50 mg Flacon en verre 50mg
10239323 250 mg Flacon en verre 250mg
10762515 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10682382 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 329190500
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 6384-92-5 | C5H9NO4 | 147.1 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6384-92-5
Formule moléculaire C5H9NO4
Poids moléculaire (g/mol) 147.1
Numéro MDL MFCD00004226
Clé InChI HOKKHZGPKSLGJE-GSVOUGTGSA-N
Synonyme n-methyl-d-aspartic acid, nmda, n-methyl-d-aspartate, n-methylaspartate, d-aspartic acid, n-methyl, methyl aspartic acid, n-me-d-asp-oh, r-2-methylamino succinic acid, unii-1903b9q6pi, n methyl d aspartate
CID PubChem 22880
ChEBI CHEBI:31882
Nom IUPAC acide (2R)-2-(méthylamino)butanédioïque
SMILES CNC(CC(=O)O)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Methyl-D-aspartic acid
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 187°C to 192°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 50 mg
Merck Index 15, 6749
Conditions de rotation spécifiques − 28.00 (20.00°C c=1,HCl 6N)
Rotation spécifique -28
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble in water. Other solubilities: soluble in dilute aqueous base,slightly soluble i
Poids de la formule 147.1
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre