Learn More
N-Méthyl Desloratadine, TRC
Code produit 30004672
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
500 mg
Conditionnement:
100mg
250mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30004672 500 mg 500mg
17904415 250 mg 250mg
17993615 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30004672 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM316500500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 38092-89-6
Formule moléculaire C20 H21 Cl N2
Poids moléculaire (g/mol) 324.85
Synonyme 8-Chloro-11-(1-methylpiperidin-4-ylidene)-6,11-dihydro-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine, Loratadine Imp. G (EP)
Nom IUPAC 8-chloro-11-(1-méthylpipéridine-4-ylidène)-5,6-dihydrobenzo[1,2]cyclohepta[2,4-b]pyridine
SMILES CN1CCC(=C2c3ccc(Cl)cc3CCc4cccnc24)CC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 8-Chloro-11-(1-methylpiperidin-4-ylidene)-6,11-dihydro-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C20H21ClN2/c1-23-11-8-14(9-12-23)19-18-7-6-17(21)13-16(18)5-4-15-3-2-10-22-20(15)19/h2-3,6-7,10,13H,4-5,8-9,11-12H2,1H3
Poids de la formule 324.1393
Pourcentage de pureté >95%