Learn More
N-Méthyl-DL-alanine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15442509
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15442509 100 g 100g
15432509 25 g 25g
15452509 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15442509 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H65287.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 600-21-5 | C4H9NO2 | 103.121 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 600-21-5
Formule moléculaire C4H9NO2
Poids moléculaire (g/mol) 103.121
Numéro MDL MFCD00063136
Clé InChI GDFAOVXKHJXLEI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-methyl-dl-alanine, 2-methylamino propanoic acid, h-n-me-dl-ala-oh, n-alpha-methyl-dl-alanine, n-me-dl-ala-oh, alanine, n-methyl-, l, dl-n-methylalanine, me-dl-ala-oh, n-methyl cdl-alanine, n-, a-methyl-dl-alanine
CID PubChem 4377
Nom IUPAC acide 2-(méthylamino)propanoïque
SMILES CC(C(=O)O)NC
Specifications
Nom chimique ou matériau N-Methyl-DL-alanine
Couleur Blanc
Quantité 100 g
Poids de la formule 103.12
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline