Learn More
N-Methyl Gatifloxacin, TRC
Code produit 30469529
Change view
Click to view available options
Quantité:
2.5 mg
10 mg
25 mg
Conditionnement:
10mg
2.50mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30469529 25 mg 25mg
30468605 10 mg 10mg
30464738 2.5 mg 2.50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30469529 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM30750025MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 114213-69-3
Formule moléculaire C20H24FN3O4
Poids moléculaire (g/mol) 389.42
Synonyme 1-Cyclopropyl-7-(3,4-dimethyl-1-piperazinyl)-6-fluoro-1,4-dihydro-8-methoxy-4-oxo-3-quinolinecarboxylic Acid
Nom IUPAC 1-cyclopropyl-7-(3,4-dimethylpiperazin-1-yl)-6-fluoro-8-methoxy-4-oxoquinoline-3-carboxylic acid
SMILES COc1c(N2CCN(C)C(C)C2)c(F)cc3C(=O)C(=CN(C4CC4)c13)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Methyl Gatifloxacin
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C20H24FN3O4/c1-11-9-23(7-6-22(11)2)17-15(21)8-13-16(19(17)28-3)24(12-4-5-12)10-14(18(13)25)20(26)27/h8,10-12H,4-7,9H2,1-3H3,(H,26,27)
Poids de la formule 389.1751