Learn More
N-méthyl-hydroxyle βphéntermine, TRC
Code produit 30010106
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30010106 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30010106 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM32566825MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-methyl-2-(methylamino)-1-phenyl-propan-1-ol
CAS 10079-55-7
Formule moléculaire C11 H17 N O
Quantité 25 mg
Synonyme Oxethazaine TLC Impurity 2
Formule InChI InChI=1S/C11H17NO/c1-11(2,12-3)10(13)9-7-5-4-6-8-9/h4-8,10,12-13H,1-3H3
SMILES CNC(C)(C)C(O)c1ccccc1
Nom IUPAC 2-méthyl-2-(méthylamino)-1-phényl-propane-1-ol
Poids moléculaire (g/mol) 179.26
Poids de la formule 179.131