Learn More
Acide N-méthyl-L-glutamique, TRC
Code produit 30009456
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
250 mg
Conditionnement:
100mg
250mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30009456 100 mg 100mg
30004479 50 mg 50mg
30012508 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30009456 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN240115100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6753-62-4
Formule moléculaire C6H11NO4
Poids moléculaire (g/mol) 161.16
Synonyme N-Methyl-L-glutamic Acid, (2S)-2-(Methylamino)pentanedioic Acid, N-Methylglutamic Acid;
SMILES CN[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Methyl-L-glutamic Acid
Formule InChI InChI=1S/C6H11NO4/c1-7-4(6(10)11)2-3-5(8)9/h4,7H,2-3H2,1H3,(H,8,9)(H,10,11)/t4-/m0/s1