Learn More
N-méthyl-L-prolinol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15419088
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15419088 5 g 5g
15429088 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15419088 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H62573.06
 Article restreint
Expédition estimée: 19-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 34381-71-0 | C6H13NO | 115.18 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 34381-71-0
Formule moléculaire C6H13NO
Poids moléculaire (g/mol) 115.18
Numéro MDL MFCD00011727
Clé InChI VCOJPHPOVDIRJK-UHFFFAOYNA-N
Synonyme n-methyl-l-prolinol, s---1-methyl-2-pyrrolidinemethanol, n-methylprolinol, 2s-1-methylpyrrolidin-2-yl methanol, s-1-methylpyrrolidin-2-yl methanol, 2-pyrrolidinemethanol, 1-methyl-, 2s, 2s-1-methyl-2-pyrrolidinyl methanol, s---2-hydroxymethyl-1-methylpyrrolidine, 1-methyl-2-pyrrolidinyl methanol #, n-methyl prolinol
CID PubChem 643492
SMILES CN1CCCC1CO
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Methyl-L-prolinol
Indice de réfraction 1.469
Densité 0.968
Point d’ébullition 67°C to 69°C (12mmHg)
Quantité 5 g
Point d’éclair 63°C (145°F)
Rotation optique −49° (c=5 in Methanol)
Beilstein 79851
Nom IUPAC (1-méthylpyrrolidin-2-yl)méthanol
Poids de la formule 115.17
Pourcentage de pureté 96%