Learn More
N-méthyl-L-prolinol, 96 %, ACROS Organics™
Code produit 11916741 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11916741 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11916741 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 442530050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Methyl-L-prolinol
CAS 34381-71-0
% min. CAS 95.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.9700g/mL
Point d’ébullition 67°C to 69°C (12.0 Torr)
Point d’éclair 63°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 95% min. (GC)
Formule moléculaire C6H13NO
Indice de réfraction 1.4692
Numéro MDL MFCD00011727
Quantité 5 g
Gravité spécifique 0.97
Rotation spécifique -46° to -54° (20°C, 589nm) (c=5 in methanol)
Synonyme n-methyl-l-prolinol, s---1-methyl-2-pyrrolidinemethanol, n-methylprolinol, 2s-1-methylpyrrolidin-2-yl methanol, s-1-methylpyrrolidin-2-yl methanol, 2-pyrrolidinemethanol, 1-methyl-, 2s, 2s-1-methyl-2-pyrrolidinyl methanol, s---2-hydroxymethyl-1-methylpyrrolidine, 1-methyl-2-pyrrolidinyl methanol #, n-methyl prolinol
Informations sur la solubilité Solubility in water: in water:(20°C) insoluble.,in ethanol:(20°C) soluble
Clé InChI VCOJPHPOVDIRJK-UHFFFAOYNA-N
SMILES CN1CCCC1CO
Nom IUPAC (1-methylpyrrolidin-2-yl)methanol
Poids moléculaire (g/mol) 115.18
CID PubChem 643492
Poids de la formule 115.18
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • N-Methyl-L-prolinol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.