Learn More
N-Methyl Lacosamide, TRC
Code produit 30180096
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30180096 50 mg 50mg
30179990 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30180096 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM31521050MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2764892-65-9
Formule moléculaire C14H20N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 264.32
Synonyme (R)-2-(Acetylamino)-3-methoxy-N-methyl-N-(phenylmethyl)-propanamide, (R)-2-Acetamido-N-benzyl-3-methoxy-N-methylpropanamide
Nom IUPAC (R)-2-acetamido-N-benzyl-3-methoxy-N-methylpropanamide
SMILES O=C(N(CC1=CC=CC=C1)C)[C@H](NC(C)=O)COC
Spécification
Nom chimique ou matériau (R)-2-Acetamido-N-benzyl-3-methoxy-N-methylpropanamide
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C14H20N2O3/c1-11(17)15-13(10-19-3)14(18)16(2)9-12-7-5-4-6-8-12/h4-8,13H,9-10H2,1-3H3,(H,15,17)/t13-/m1/s1
Poids de la formule 264.15
Pourcentage de pureté >95%