Learn More
N-Methyl Lacosamide, TRC
Code produit 30474482
Change view
Click to view available options
Quantité:
2.5 mg
Conditionnement:
2.50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30474482 2.5 mg 2.50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30474482 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM3152102.5MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (R)-2-Acetamido-N-benzyl-3-methoxy-N-methylpropanamide
CAS 2764892-65-9
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C14H20N2O3
Quantité 2.5 mg
Synonyme (R)-2-(Acetylamino)-3-methoxy-N-methyl-N-(phenylmethyl)-propanamide, (R)-2-Acetamido-N-benzyl-3-methoxy-N-methylpropanamide
Formule InChI InChI=1S/C14H20N2O3/c1-11(17)15-13(10-19-3)14(18)16(2)9-12-7-5-4-6-8-12/h4-8,13H,9-10H2,1-3H3,(H,15,17)/t13-/m1/s1
SMILES O=C(N(CC1=CC=CC=C1)C)[C@H](NC(C)=O)COC
Nom IUPAC (R)-2-acetamido-N-benzyl-3-methoxy-N-methylpropanamide
Poids moléculaire (g/mol) 264.32
Poids de la formule 264.15
Pourcentage de pureté >95%