Learn More
N-méthyl métribuzine, TRC
Code produit 30469008
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
2.5 g
Conditionnement:
2.50g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30469008 2.5 g 2.50g
30470266 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30469008 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM3202952.5G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 56742-45-1
Formule moléculaire C9 H16 N4 O S
Poids moléculaire (g/mol) 228.31
Synonyme 6-(1,1-Dimethylethyl)-4-(methylamino)-3-(methylthio)-1,2,4-triazin-5(4H)-one, 6-tert-Butyl-4-(methylamino)-3-(methylthio)-1,2,4-triazin-5(4H)-one
Nom IUPAC 6-tert-butyl-4-(méthylamino)-3-méthylsulfanyl-1,2,4-triazine-5-one
SMILES CNN1C(=NN=C(C1=O)C(C)(C)C)SC
Spécification
Nom chimique ou matériau Metribuzin-N-methyl
Quantité 2.5 g
Formule InChI InChI=1S/C9H16N4OS/c1-9(2,3)6-7(14)13(10-4)8(15-5)12-11-6/h10H,1-5H3
Poids de la formule 228.1045