Learn More
N-Méthyl-N-[(1-méthyl-1H-imidazol-5-yl)méthyl]amine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10259672
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10259672 1 g Flacon en verre ambré 1g
10195992 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10259672 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC23646DA
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 384821-19-6
Formule moléculaire C6H11N3
Poids moléculaire (g/mol) 125.175
Numéro MDL MFCD07772801
Clé InChI YZCXLAHTHBVYGB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-methyl-n-1-methyl-1h-imidazol-5-yl methyl amine, methyl-3-methyl-3h-imidazol-4-ylmethyl-amine, 1h-imidazole-5-methanamine, n,1-dimethyl, n-methyl-1-1-methyl-1h-imidazol-5-yl methanamine, methyl 3-methylimidazol-4-yl methyl amine, 1-methyl-5-methylamino methyl-1h-imidazole, methyl 1-methyl-1h-imidazol-5-yl methyl amine, n-methyl-1-3-methylimidazol-4-yl methanamine, n,3-dimethyl-3h-imidazole-4-methanamine, 1h-imidazole-5-methanamine,n,1-dimethyl
CID PubChem 7164555
Nom IUPAC N-méthyl-1-(3-méthylimidazol-4-yl)méthanamine
SMILES CNCC1=CN=CN1C
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Methyl-N-[(1-methyl-1H-imidazol-5-yl)methyl]amine
% min. CAS 89.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 90%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 125.17
Pourcentage de pureté 90%