Learn More
N-Méthyl-N-({2-[4-(trifluorométhyl)phényl]-1,3-thiazol-4-yl}méthyl)amine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10790174
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10790174 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10147652 1 g Flacon en verre ambré -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10790174 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC46046CB
 Article restreint
Expédition estimée: 18-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 857284-26-5
Formule moléculaire C12H11F3N2S
Poids moléculaire (g/mol) 272.289
Numéro MDL MFCD07772873
Clé InChI IBCDDBBGPGTKNC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-methyl-1-2-4-trifluoromethyl phenyl-1,3-thiazol-4-yl methanamine, n-methyl-n-2-4-trifluoromethyl phenyl-1,3-thiazol-4-yl methylamine, n-methyl-n-2-4-trifluoromethyl phenyl-1,3-thiazol-4-yl methyl amine, methyl 2-4-trifluoromethyl phenyl-1,3-thiazol-4-yl methyl amine, n-methyl-1-2-4-trifluoromethyl phenyl-4-thiazolyl methanamine
CID PubChem 7164660
Nom IUPAC N-méthyl-1-[2-[4-(trifluorométhyl)phényl]-1,3-thiazol-4-yl]méthanamine
SMILES CNCC1=CSC(=N1)C2=CC=C(C=C2)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau N-methyl-N-({2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1, 3-thiazol-4-yl}methyl)amine
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 272.29
Pourcentage de pureté 97%