Learn More
N-méthyl-N-(2-phénoxybenzyl)amine, Thermo Scientific™
Code produit 10205914
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10205914 250 mg 250mg
10772295 1 g 1g
10596975 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10205914 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC49946CB
 Article restreint
Expédition estimée: 06-08-2026
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
CAS 361394-74-3
Formule moléculaire C14H15NO
Poids moléculaire (g/mol) 213.28
Clé InChI IMIUMEQDSKHKST-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-methyl-2-phenoxybenzylamine, n-methyl-1-2-phenoxyphenyl methanamine, n-methyl-n-2-phenoxybenzyl amine, methyl 2-phenoxyphenyl methyl amine, benzenemethanamine, n-methyl-2-phenoxy, n-methyl-2-phenoxybenzenemethanamine, n-methyl-n-2-phenoxy benzylamine, n-methyl-1-2-phenoxyphenyl ;methanamine, n-methyl-1-2-phenoxyphenyl methanamine hydrochloride
CID PubChem 23512750
Nom IUPAC N-méthyl-1-(2-phénoxyphényl)méthanamine
SMILES CNCC1=CC=CC=C1OC2=CC=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Methyl-N-(2-phenoxybenzyl)amine
Plage de pourcentage du dosage 95%
Quantité 250 mg
Poids de la formule 213.28
Pourcentage de pureté 95%