Learn More
N-Methyl-N-[(2-pipéridine-1-ylpyridine-4-yl)méthyl]amine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10517474
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10517474 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10326954 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10517474 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC50346CB
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
Chemical Identifiers
CAS 879896-58-9
Formule moléculaire C12H19N3
Poids moléculaire (g/mol) 205.305
Numéro MDL MFCD09025859
Clé InChI CPEUGLUNQVAGDV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-methyl-n-2-piperidin-1-ylpyridin-4-yl methyl amine, methyl 2-piperidin-1-yl pyridin-4-yl methyl amine, 4-pyridinemethanamine,n-methyl-2-1-piperidinyl, n-methyl-1-2-piperidin-1-yl pyridin-4-yl methanamine, methyl 2-piperidyl 4-pyridyl methyl amine
CID PubChem 17851834
Nom IUPAC N-méthyl-1-(2-pipéridine-1-ylpyridine-4-yl) méthanamine
SMILES CNCC1=CC(=NC=C1)N2CCCCC2
Specifications
Nom chimique ou matériau N-Methyl-N-[(2-piperidin-1-ylpyridin-4-yl)methyl]amine
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 205.3
Pourcentage de pureté 97%