Learn More
N-méthyl-N-[3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)benzyl]amine 97+ %, Thermo Scientific™
Code produit 10750824
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10750824 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10750824 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC38446CB
 Article restreint
Expédition estimée: 27-07-2026
Ajouter au panier
Spécification
Nom chimique ou matériau n-methyl-n-[3-(1h-1, 2, 4-triazol-1-yl)benzyl]amine
CAS 879896-43-2
Plage de pourcentage du dosage 97+%
Formule moléculaire C10H12N4
Numéro MDL MFCD08435864
Quantité 250 mg
Synonyme n-methyl-n-3-1h-1,2,4-triazol-1-yl benzyl amine, methyl 3-1,2,4-triazol-1-yl phenyl methyl amine, benzenemethanamine,n-methyl-3-1h-1,2,4-triazol-1-yl, methyl 3-1,2,4-triazolyl phenyl methyl amine, n-methyl-n-3-1h-1,2,4-trazol-1-yl benzyl amne, methyl 3-1h-1,2,4-triazol-1-yl phenyl methyl amine, 1-3-1h-1,2,4-triazol-1-yl phenyl-n-methylmethanamine, n-methyl-1-3-1h-1,2,4-triazol-1-yl phenyl methanamine
Clé InChI LLGQTEDUTKNYIP-UHFFFAOYSA-N
SMILES CNCC1=CC(=CC=C1)N2C=NC=N2
Nom IUPAC N-méthyl-1-[3-(1,2,4-triazol-1-yl)phényl]méthanamine
Poids moléculaire (g/mol) 188.234
CID PubChem 18525742
Poids de la formule 188.23