Learn More
N-Méthyl-N-[3-(5-méthyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)benzyl]amine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10451493
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10451493 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10739413 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10451493 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC39146CB
 Article restreint
Expédition estimée: 27-07-2026
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
CAS 852180-71-3
Formule moléculaire C11H13N3O
Poids moléculaire (g/mol) 203.245
Numéro MDL MFCD07772829
Clé InChI QSOPQWOPMDNJLF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-methyl-n-3-5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl benzyl amine, n-methyl-1-3-5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl phenyl methanamine, methyl 3-5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl phenyl methyl amine, benzenemethanamine,n-methyl-3-5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl, methyl 3-5-methyl 1,2,4-oxadiazol-3-yl phenyl methyl amine
CID PubChem 7162059
Nom IUPAC N-méthyl-1-[3-(5-méthyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)phényl]méthanamine
SMILES CC1=NC(=NO1)C2=CC(=CC=C2)CNC
Spécification
Nom chimique ou matériau N-methyl-N-[3-(5-methyl-1, 2, 4-oxadiazol-3-yl)benzyl]amine
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 203.24
Pourcentage de pureté 97%