Learn More
N-Méthyl-N-[3-(pyridine-2-yloxy)benzyl]amine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11340677
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11340677 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10717675 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11340677 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC50246CB
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 871825-60-4
Formule moléculaire C13H14N2O
Poids moléculaire (g/mol) 214.27
Numéro MDL MFCD09025856
Clé InChI OEPWSCXLHMBFPC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-methyl-n-3-pyridin-2-yloxy benzyl amine, methyl 3-pyridin-2-yloxy phenyl methyl amine, methyl 3-2-pyridyloxy phenyl methyl amine, benzenemethanamine,n-methyl-3-2-pyridinyloxy, n-methyl-1-3-pyridin-2-yloxy phenyl methanamine, n-methyl-1-3-pyridin-2-yl oxy phenyl methanamine
CID PubChem 18525840
Nom IUPAC methyl({[3-(pyridin-2-yloxy)phenyl]methyl})amine
SMILES CNCC1=CC(OC2=CC=CC=N2)=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau N-methyl-N-[3-(pyridin-2-yloxy)benzyl]amine
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 214.27
Pourcentage de pureté 97%