Learn More
N-Méthyl-N-(3-pyridylmethyl)amine, 97%, Thermo Scientific™
Code produit 10069541
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10069541 1 g Flacon en verre ambré 1g
10314872 10 g Flacon en verre ambré 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10069541 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur TL00368DA
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 20173-04-0
Formule moléculaire C7H10N2
Poids moléculaire (g/mol) 122.171
Numéro MDL MFCD00023610
Clé InChI MCSAQVGDZLPTBS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-methyl-1-pyridin-3-yl methanamine, n-methyl-n-3-pyridylmethyl amine, 3-methylaminomethyl pyridine, n-methyl pyridin-3-yl methanamine, 3-methylamino methyl pyridine, 3-pyridinemethanamine, n-methyl, 3-picolylmethylamine, n-methyl-3-pyridylmethylamine, methyl pyridin-3-ylmethyl amine, n-methyl-3-pyridinemethylamine
CID PubChem 88393
Nom IUPAC N-méthyle-1-pyridine-3-ylméthanamine
SMILES CNCC1=CN=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau N-methyl-N-(3-pyridylmethyl)amine
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 122.17
Pourcentage de pureté 97%