Learn More
N-Méthyl-N-(3-thien-2-ylbenzyl)amine, 97 %, Maybridge
Code produit 10185152
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10185152 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10594994 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10185152 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC44546CB
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 859833-20-8
Formule moléculaire C12H13NS
Poids moléculaire (g/mol) 203.30
Numéro MDL MFCD08435869
Clé InChI BIULJOFRQMLCQK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-methyl-n-3-thien-2-ylbenzyl amine, methyl 3-thiophen-2-yl phenyl methyl amine, methanamine,n-3-2-thienyl phenyl methylene, n-methyl-1-3-thiophen-2-yl phenyl methanamine, n-methyl-n-3-then-2-ylbenzyl amne, methyl 3-2-thienyl phenyl methyl amine, n-methyl-1-3-thien-2-ylphenyl methylamine
CID PubChem 18525772
SMILES CNCC1=CC=CC(=C1)C1=CC=CS1
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Methyl-N-(3-thien-2-ylbenzyl)amine
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Nom IUPAC N-méthyl-1-(3-thiophène-2-ylphényl)méthanamine
Poids de la formule 203.31
Pourcentage de pureté 97%