Learn More
N-Méthyl-N-(3-thien-2-ylbenzyl)amine, 97 %, Maybridge
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-Methyl-N-(3-thien-2-ylbenzyl)amine |
| % min. CAS | 96.5 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Plage de pourcentage du dosage | 97% |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Quantité | 1 g |
| Nom IUPAC | N-méthyl-1-(3-thiophène-2-ylphényl)méthanamine |
| Poids de la formule | 203.31 |
| Pourcentage de pureté | 97% |