Learn More
N-méthyl-N-[3-(trifluorométhyl)benzyl]amine, 97+%, Thermo Scientific™
Tekniske data
Tekniske data
| Nom chimique ou matériau | N-Methyl-N-[3-(trifluoromethyl)benzyl]amine |
| Plage de pourcentage du dosage | 97% |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Quantité | 250 mg |
| Poids de la formule | 189.18 |
| Pourcentage de pureté | 97% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?