Learn More
N-méthyl-N-[3-(trifluorométhyl)benzyl]amine, 97+%, Thermo Scientific™
Code produit 10412674
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10412674 5 g Flacon en verre ambré 5g
10025302 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10175502 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10412674 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO00895DE
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Kemiska identifierare
CAS 90390-07-1
Formule moléculaire C9H10F3N
Poids moléculaire (g/mol) 189.181
Clé InChI JFLPPELZYKHKQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-methyl-3-trifluoromethyl benzylamine, n-methyl-n-3-trifluoromethyl benzyl amine, n-methyl-1-3-trifluoromethyl phenyl methanamine, methyl 3-trifluoromethyl phenyl methyl amine, benzenemethanamine, n-methyl-3-trifluoromethyl, n-methyl 3-trifluoromethyl phenyl methanamine, n-methyl-1-3-trifluoromethyl phenyl methanamine hydrochloride, chembrdg-bb 4004318, methyl-3-trifluoromethyl-benzyl-amine
CID PubChem 485414
Nom IUPAC N-méthyle-1-[3-(trifluorométhyle)phényl]méthanamine
SMILES CNCC1=CC(=CC=C1)C(F)(F)F
Specifikationer
Nom chimique ou matériau N-Methyl-N-[3-(trifluoromethyl)benzyl]amine
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 5 g
Poids de la formule 189.18
Pourcentage de pureté 97%
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.