Learn More
N-Méthyl-N-((3R,4R)-4-méthylpipéridin-3-yl)-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-4-amine, TRC
Code produit 30138065
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30138065 100 mg 100mg
30137644 50 mg 50mg
17924225 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30138065 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM296155100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 477600-74-1
Formule moléculaire C13H19N5
Poids moléculaire (g/mol) 245.32
Synonyme (3R,4R)-Methyl{(4-methylpiperidin-3-yl)(7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl)}amine, N-Methyl-N-[(3R,4R)-4-methyl-3-piperidinyl]-1H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-amine
Nom IUPAC N-méthyl-N-[(3R,4R)-4-méthylpipéridine-3-yl]-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-4-amine
SMILES C[C@H]1[C@@H](N(C)C2=C(C=CN3)C3=NC=N2)CNCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Methyl-N-((3R,4R)-4-methylpiperidin-3-yl)-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-amine
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C13H19N5/c1-9-3-5-14-7-11(9)18(2)13-10-4-6-15-12(10)16-8-17-13/h4,6,8-9,11,14H,3,5,7H2,1-2H3,(H,15,16,17)/t9-,11+/m1/s1
Poids de la formule 245.164