Learn More
N-Méthyl-N-(4-méthyle-2-phényle-1,3-thiazol-5-yl)méthyl)amine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10661465
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10661465 250 mg 250mg
10671465 1 g 1g
10442824 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10661465 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC29246CB
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 850375-02-9
Formule moléculaire C12H14N2S
Poids moléculaire (g/mol) 218.318
Numéro MDL MFCD07368511
Clé InChI GFAGRBRYZWAUSV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-methyl-n-4-methyl-2-phenyl-1,3-thiazol-5-yl methyl amine, n-methyl-1-4-methyl-2-phenyl-1,3-thiazol-5-yl methanamine, methyl 4-methyl-2-phenyl-1,3-thiazol-5-yl methyl amine, 5-thiazolemethanamine,n,4-dimethyl-2-phenyl, n-methyl-1-4-methyl-2-phenylthiazol-5-yl methanamine, methyl 4-methyl-2-phenyl 1,3-thiazol-5-yl methyl amine, mmj
CID PubChem 4961253
Nom IUPAC N-méthyl-1-(4-méthyl-2-phényl-1,3-thiazol-5-yl)méthanamine
SMILES CC1=C(SC(=N1)C2=CC=CC=C2)CNC
Spécification
Nom chimique ou matériau N-methyl-N-[(4-methyl-2-phenyl-1, 3-thiazol-5-yl)methyl]amine
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 218.32
Pourcentage de pureté 97%