Learn More
Dichlorhydrate de N-méthyl-N-[4-(pipéridin-1-ylméthyl)benzyl]amine, tech., Thermo Scientific™
Code produit 10431503
Change view
Click to view available options
:
Flacon en verre ambré ; 1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
10431503 Flacon en verre ambré ; 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10431503 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC45596DA
Demander un format en vrac ou personnalisé
Spécification
Nom chimique ou matériau N-methyl-N-[4-(piperidin-1-ylmethyl)benzyl]amine dihydrochloride
CAS 859833-23-1
% min. CAS 80.0
% max. CAS 100.0
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C14H24Cl2N2
Numéro MDL MFCD07772864
Quantité 1 g
Synonyme n-methyl-n-4-piperidin-1-ylmethyl benzyl amine dihydrochloride, n-methyl-1-4-piperidin-1-ylmethyl phenyl methanamine dihydrochloride, methyl 4-piperidin-1-ylmethyl phenyl methyl amine dihydrochloride, n-methyl-1-4-piperidin-1-ylmethyl phenyl-methanamine dihydrochloride, n-methyl-1-4-piperidin-1-yl methyl phenyl methanamine-hydrogen chloride 1/2
Clé InChI VEBSTHXHQLTMJG-UHFFFAOYSA-N
SMILES Cl.Cl.CNCC1=CC=C(CN2CCCCC2)C=C1
Nom IUPAC methyl({4-[(piperidin-1-yl)methyl]phenyl}methyl)amine dihydrochloride
Poids moléculaire (g/mol) 291.26
CID PubChem 18525780
Poids de la formule 291.26
Pourcentage de pureté Tech.
Qualité Technique