Learn More
N-Méthyl-N-[4-(pyridine-2-yloxy)benzyl]amine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10768655
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
10768655 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10768655 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC48946DA
Demander un format en vrac ou personnalisé
Spécification
Nom chimique ou matériau N-methyl-N-[4-(pyridin-2-yloxy)benzyl]amine
CAS 892501-90-5
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Formule moléculaire C13H14N2O
Numéro MDL MFCD08690279
Quantité 1 g
Synonyme n-methyl-n-4-pyridin-2-yloxy benzyl amine, methyl 4-pyridin-2-yloxy phenyl methyl amine, methyl 4-2-pyridyloxy phenyl methyl amine, benzenemethanamine,n-methyl-4-2-pyridinyloxy, n-methyl-1-4-pyridin-2-yloxyphenyl methanamine, n-methyl-1-4-2-pyridinyloxy phenyl methanamine, n-methyl-1-4-pyridin-2-yloxy phenyl methanamine, n-methyl-1-4-pyridin-2-yl oxy phenyl methanamine
Clé InChI AFHNQZMRTDPSDR-UHFFFAOYSA-N
SMILES CNCC1=CC=C(OC2=CC=CC=N2)C=C1
Nom IUPAC methyl({[4-(pyridin-2-yloxy)phenyl]methyl})amine
Poids moléculaire (g/mol) 214.27
CID PubChem 18525833
Poids de la formule 214.27
Pourcentage de pureté 97%