Learn More
N-Methyl-N-(4-pyridylmethyl)amine, 97+%, Thermo Scientific™
Code produit 10747834 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10747834 1 g Flacon en verre ambré 1g
10565483 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10597104 10 g Flacon en verre ambré 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10747834 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MO00914DA
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 6971-44-4
Formule moléculaire C7H10N2
Poids moléculaire (g/mol) 122.171
Clé InChI DNBWGFKLIBQQSL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-methyl-1-pyridin-4-yl methanamine, n-methyl-n-4-pyridylmethyl amine, 4-pyridinemethanamine, n-methyl, methylpyridin-4-ylmethylamine, n-methyl-4-pyridylmethylamine, n-methyl-n-4-pyridinylmethyl amine, methyl pyridin-4-ylmethyl amine, n-methylpyridine-4-methylamine, n-methyl-n-pyridin-4-ylmethyl amine, methyl 4-pyridylmethyl amine
CID PubChem 81436
Nom IUPAC N-méthyle-1-pyridine-4-ylméthanamine
SMILES CNCC1=CC=NC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Methyl-N-(4-pyridinylmethyl)amine
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 122.17
Pourcentage de pureté 97%