Learn More
N-Méthyl-N-[(5-méthyl-2-phényl-3-furyl)méthyl]amine 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 11330677
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11330677 250 mg 250mg
10537484 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11330677 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC49746CB
 Article restreint
Expédition estimée: 15-10-2026
Identifiants chimiques
CAS 869901-18-8
Formule moléculaire C13H15NO
Poids moléculaire (g/mol) 201.27
Numéro MDL MFCD08690282
Clé InChI UOPUGXOLGTYISK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-methyl-n-5-methyl-2-phenyl-3-furyl methyl amine, 3-furanmethanamine,n,5-dimethyl-2-phenyl, methyl 5-methyl-2-phenylfuran-3-yl methyl amine, methyl 5-methyl-2-phenyl 3-furyl methyl amine, n-methyl-1-5-methyl-2-phenyl-3-furyl methylamine, n-methyl-1-5-methyl-2-phenylfuran-3-yl methanamine
CID PubChem 18525837
Nom IUPAC N-méthyl-1-(5-méthyl-2-phénylfuran-3-yl)méthanamine
SMILES CNCC1=C(OC(C)=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau N-methyl-N-[(5-methyl-2-phenyl-3-furyl)methyl]amine
% min. CAS 89.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 90%
Quantité 250 mg
Poids de la formule 201.27
Pourcentage de pureté 90%