Learn More
N-Méthyle -N-[(6-morpholine-4-ylpyridine-2-yl)méthyl]amine, 90+ %, Thermo Scientific™
Code produit. 10630404
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité Conditionnement unitSize
10630404 250 mg Flacon en verre ambré -
10281893 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit. 10630404 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC38346CB
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 886851-30-5
Formule moléculaire C11H17N3O
Poids moléculaire (g/mol) 207.28
Numéro MDL MFCD08435863
Clé InChI CULRQHZBTPUFEB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-methyl-n-6-morpholin-4-ylpyridin-2-yl methyl amine, methyl 6-morpholin-4-yl pyridin-2-yl methyl amine, methyl 6-morpholin-4-yl 2-pyridyl methyl amine, 2-pyridinemethanamine,n-methyl-6-4-morpholinyl, n-methyl-1-6-morpholin-4-yl pyridin-2-yl methanamine
CID PubChem 18525740
SMILES CNCC1=NC(=CC=C1)N1CCOCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Methyl-N-[(6-morpholin-4-ylpyridin-2-yl)methyl]amine
Plage de pourcentage du dosage 90%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Nom IUPAC N-méthyl-1-(6-morpholine-4-ylpyridine-2-yl)méthanamine
Poids de la formule 207.28
Pourcentage de pureté 90%