Learn More
Ester 1,1-diméthyléthylique de l'acide N-méthyl-N-(méthylsulfonyl)-carbamique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-Methyl-N-(methylsulfonyl)-carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester |
| CAS | 894351-83-8 |
| Formule moléculaire | C7H15NO4S |
| Quantité | 500 mg |
| Synonyme | N-(tert-Butoxycarbonyl)-N-methylmethanesulfonamide |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H15NO4S/c1-7(2,3)12-6(9)8(4)13(5,10)11/h1-5H3 |
| SMILES | CN(C(=O)OC(C)(C)C)S(=O)(=O)C |
| Nom IUPAC | tert-butyl N-méthyl-N-méthylsulfonylcarbamate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 209.26 |
| Poids de la formule | 209.0722 |