Learn More
N-Méthyl-N-nitroso-1-hexadécylamine, TRC
Code produit 30136910
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30136910 100 mg 100mg
30004499 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30136910 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM325190100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 98648-34-1
Formule moléculaire C17 H36 N2 O
Poids moléculaire (g/mol) 284.48
Synonyme N-Methyl-N-nitrosohexadecylamine, N-Methyl-N-nitroso-1-hexadecanamine
Nom IUPAC Amide de N-hexadécyl-N-méthylazote
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCN(C)N=O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Methyl-N-nitroso-1-hexadecylamine
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C17H36N2O/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19(2)18-20/h3-17H2,1-2H3
Poids de la formule 284.2828