Learn More
N-Méthyl-N-nitroso-1-octadécylamine, TRC
Code produit 30138189
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
250 mg
Conditionnement:
250mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30138189 250 mg 250mg
30010512 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30138189 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM325200250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 09-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 69112-94-3
Formule moléculaire C19 H40 N2 O
Poids moléculaire (g/mol) 312.53
Synonyme N-Methyl-N-nitrosooctadecylamine, N-Methyl-N-nitroso-1-octadecanamine
Nom IUPAC Amide N-méthyl-N-octadécylnitreuse
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCN(C)N=O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Methyl-N-nitroso-1-octadecylamine
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C19H40N2O/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21(2)20-22/h3-19H2,1-2H3
Poids de la formule 312.3141
Pourcentage de pureté >95%