Learn More
N-Méthyl-N-nitroso-2-propanamine, TRC
Code produit 30005325
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
2.5 g
Conditionnement:
1g
2.50g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30005325 2.5 g 2.50g
30011625 250 mg 250mg
30003450 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30005325 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM3508002.5G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 30533-08-5
Formule moléculaire C4 H10 N2 O
Poids moléculaire (g/mol) 102.14
Synonyme 2-Propanamine, N-methyl-N-nitroso-, Ethylamine, N,1-dimethyl-N-nitroso- (6CI,7CI,8CI), N-Methyl-N-nitroso-2-propanamine, Isopropylmethylnitrosamine, Methylisopropylnitrosamine, N,1-Dimethyl-N-nitrosoethanamine, N-Methyl-N-nitrosoisopropylamine, NMiPA
Nom IUPAC N-méthyl-N-propane-2-ylnitrose amide
SMILES CC(C)N(C)N=O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Nitroso-N-methyl-N-isopropylamine
Notes de qualité de la pureté GC
Quantité 2.5 g
Formule InChI InChI=1S/C4H10N2O/c1-4(2)6(3)5-7/h4H,1-3H3
Poids de la formule 102.0793
Pourcentage de pureté >95%