Learn More
N-Méthyl-N-nitroso-étinamine, TRC
Code produit 30138349
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
250 mg
500 mg
Conditionnement:
250mg
500mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30138349 500 mg 500mg
30136656 250 mg 250mg
30041095 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30138349 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM340995500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4549-40-0
Formule moléculaire C3H6N2O
Poids moléculaire (g/mol) 86.09
Synonyme N-methyl-N-nitroso- (6CI,7CI,8CI) Vinylamine;Methylvinylnitrosamine;N-Methyl-N-nitrosovinylamine;N-Nitroso-N-methylvinylamine;N-Nitrosomethylvinylamine;NSC 137906;Nitrosomethylvinylamine
Nom IUPAC Amide de N-éthylényl-N-méthylnitrite
SMILES CN(C=C)N=O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Methyl-N-nitroso-ethenamine
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C3H6N2O/c1-3-5(2)4-6/h3H,1H2,2H3
Poids de la formule 86.048
Pourcentage de pureté >95%